Principaux documents
Z733652
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 10/cs
Synonyme(s) :
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
Conditionnement
case of 12
pack of 12
Fabricant/nom de marque
IKA 3452400
Diamètre
10 mm
Autres remarques
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG