Principaux documents
Z710229
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 20-200 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
200 μL
Gamme de volumes:
20-200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 200 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque:
Nichiryo 00-GLT-S
Matériaux
colorless
glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 200 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Nichiryo 00-GLT-S
Disponibilité
not available in (Not available in France)
Volume maximum
200 μL
Gamme de volumes
20-200 μL
À utiliser avec