Z659339
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Flow-through vessel DG 5 for HD 2200 homogenizer
Synonyme(s) :
sonification vessel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bandelin 482
Disponibilité
available only in EU
Volume × D.I. × H
80 mL × 35 mm × 95 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Simultaneous sound and cooling
- Optimal process observation