Z618683
Eppendorf® UVette®
Starter set
Synonyme(s) :
biophotometer, cuvette uv, uv cuvette
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Set containing 80 UVette + 1 universal adapter for 15 mm light center height; convertible to 8.5 mm
Starter set
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4099 100.007
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable