Z377503
Nalgene® vacuum filtration system
pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 124-0045
Contenance du flacon
115 mL
Capacité du filtre
115 mL
Capacité de l'entonnoir
115 mL
Diam. de la membrane
50 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Catégories apparentées
Description générale
Packaged 12 per case.