Key Documents
Z367982
Sigma-Aldrich
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41123100
Nomenclature NACRES :
NB.22
Conditionnement
pkg of 25 membranes
Capacité du dialyseur
10-200 μL
Diamètre
11 mm
Dimension de pores
500 Da MWCO
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable