Principaux documents
Z329010
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 40 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cylindrical PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137430
Longueur
40 mm
Diam. de la barre
8 mm
Diam. de l'anneau
8.5 mm
Description générale
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Autres remarques
BR137430 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG