Principaux documents
Z327301
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
subdivision 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.20 mL
Plage de mesure du volume
25 mL
Hauteur
170 mm
Description générale
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Autres remarques
BR35120 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG