Z326658
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 24/29
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
Joint
joint: ST/NS neck24/29
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
Capacité
1000 mL