Z324418
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 2000 mL, subdivision, 20 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 20 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
2000 mL
Hauteur
505 mm