Z323543
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 12488
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Longueur
~800 mm
Volume
50 mL