Merck
XAD7
Amberlite XAD7HP polymeric adsorbent
20-60 mesh
Synonyme(s) :
weak anion exchange resin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Amberlite XAD7, 20-60 mesh
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
form
beads
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
380 m2/g
matrix
acrylic
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
General description
Résines macroréticulées non ioniques qui adsorbent et relarguent les espèces ioniques grâce à des interactions hydrophobes et polaires. Elles sont généralement utilisées en conditions isocratiques.
Application
Résine adsorbante faiblement polaire pour les composés de PM jusqu′à 60.000: insuline, composés humiques et fulviques, assèchement des déchets, élimination et récupération des composés organiques, récupération des antibiotiques
Other Notes
Deux granulométries sont disponibles:
20-60 mesh Cat. No. XAD7
20-50 mesh Cat. No. 06445
Résibe acrylique modérement polaire.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe