Principaux documents
WH0002124M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EVI2B antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-D17S376, Anti-EVDB, Anti-ecotropic viral integration site 2B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
2G9, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EVI2B(2124)
Immunogène
EVI2B (NP_006486, 23 a.a. ~ 121 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TETITTEKQSQPTLFTSSMSQVLANSQNTTGNPLGQPTQFSDTFSGQSISPAKVTAGQPTPAVYTSSEKPEAHTSAGQPLAYNTKQPTPIANTSSQQAV
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable