W3501
Anti- Bovine Whey Proteins, antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Whey Proteins, bovine antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
- immunoelectrophoresis
- immunodiffusion
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- PEPSCAN analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable