U5382
Ubiquitin human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged), lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged)
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
10 kDa
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Solubilité
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Ubiquitin is a highly conserved protein composed of 76 amino acids, and it is expressed universally in all eukaryotes, ranging from yeast to humans.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable