U5377
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside
lymphoma antiproliferative
Synonyme(s) :
Arauridine, Spongouridin, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Clé InChI
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable