U4510
UNISETTE™ Tissue Processing/Embedding Cassettes
green
Synonyme(s) :
UNISETTE™ Tissue Processing/Embedding Cassettes
About This Item
Produits recommandés
Couleur
green
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Quantité