A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3(CH2)14COOCH2]2CHOCO(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
807.32
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-098-1
Beilstein/REAXYS Number:
1811188
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl tripalmitate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe