Merck
T7517
Glyceryl tridecanoate
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-Tricaprinoylglycerol, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol tricaprate, Glycerol tris(decanoate), Tricaprin, Tridecanoin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3(CH2)8COOCH2]2CHOCO(CH2)8CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.84
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-702-0
Beilstein/REAXYS Number:
1717683
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChI key
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe