Principaux documents
T0157
Sigma-Aldrich
Facteur de nécrose tumorale-α human
TNF-α, recombinant, expressed in yeast, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TNF-α
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in yeast
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Puissance
>1x108 units/mg ED50
Qualité
endotoxin tested
Activité spécifique
≥2 × 107 U/mg
Poids mol.
~17.4 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.1-10 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<10 EU/mLtested (LAL test)
Couleur
colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
TNFα (tumor necrosis factor α) belongs to the TNF superfamily and is mapped to human chromosome 6p21.33.
Application
Tumor Necrosis Factor-α human has been used to study the differential regulation of microRNA-146a , CFH (complement factor-H), IRAK-1 (interleukin-1 receptor associated kinase-1) and tetraspanin-12 in primary brain cell cultures in presence of TNF-α. To determine the intercellular adhesion molecule-1 (ICAM1) expression using ELISA.
Actions biochimiques/physiologiques
Le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), également appelé cachectine, se présente sous la forme d′une protéine liée aux membranes de 26 kDa, qui est ensuite clivée par l'enzyme de conversion du TNF-α (TACE) avec libération d′un monomère soluble de 17 kDa qui forme des homotrimères dans la circulation. Le TNF-α intervient dans l′activité antitumorale, la modulation immunitaire, l′inflammation, l′anorexie, la cachexie, le choc septique, la réplication virale et l′hématopoïèse. Il est exprimé par un grand éventail de cellules, et présente de nombreux agents inducteurs et suppresseurs. Le TNF-α est principalement produit par les macrophages en réponse à des agressions d′ordre immunologique du type bactéries (lipopolysaccharides), virus, parasites, mitogènes et autres cytokines. Le TNF-α est cytotoxique pour de nombreuses cellules transformées (cf son activité homonyme) mais, dans les cellules diploïdes normales, il peut stimuler la prolifération (fibroblastes), la différenciation (cellules myéloïdes) ou l′activation (neutrophiles). Il présente également des effets antiviraux contre les virus à ADN et à ARN et induit la production de plusieurs autres cytokines. Même si le TNF-α est utilisé dans des essais cliniques comme agent antitumoral, les produits du type cytokine, facteur de croissance et hormone vendus par Sigma sont réservés aux activités de recherche. Le TNF-α et le TNF-β (LT-α), une molécule apparentée, partagent une grande homologie structurale avec 28 % de séquence d′acides aminés identique, et ils activent tous deux les mêmes récepteurs du TNF, à savoir TNFR1 et TNFR2. La séquence d′acides aminés des TNF-α humain et de souris sont identiques à 79 %. Contrairement au TNF-α humain, celui de la souris est N-glycosylé.
Le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), également appelé cachectine, se présente sous la forme d′une protéine liée aux membranes de 26 kDa, qui est ensuite clivée par l'enzyme de conversion du TNF-α (TACE) avec libération d′un monomère soluble de 17 kDa qui forme des homotrimères dans la circulation. Le TNF-α intervient dans l′activité antitumorale, la modulation immunitaire, l′inflammation, l′anorexie, la cachexie, le choc septique, la réplication virale et l′hématopoïèse. Le TNF-α est cytotoxique pour de nombreuses cellules transformées (cf son activité homonyme) mais, dans les cellules diploïdes normales, il stimule la prolifération (fibroblastes), la différenciation (cellules myéloïdes) ou l′activation (neutrophiles). Il présente également des effets antiviraux contre les virus à ADN et à ARN et induit la production de plusieurs autres cytokines.
TNF-α is associated with formation, growth and destabilization of atherosclerotic plaques. TNF-α is involved in the disease progression of osteoarthritis.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/ml bovine serum albumin.
Remarque sur l'analyse
The cytolytic activity of TNF-α against WEHI 164 cells has been measured in culture using an MTT toxicity assay. The ED50 is defined as the concentration of TNF-alpha that mediates half-maximal cytotoxicity in the presence of 1 micro-g/ml actinomycin D.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Casper Steenholdt et al.
The American journal of gastroenterology, 109(7), 1055-1064 (2014-05-07)
Cost-effective guidance of therapeutic strategy in Crohn's disease patients with secondary infliximab (IFX) treatment failure may be achieved by serum IFX and anti-IFX antibody (Ab) measurements by radioimmunoassay (RIA). This study investigated implications of using other techniques for this purpose.
Fen Li et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 40(9), 945-954 (2015-09-27)
To investigate the association of TNF-α-308 gene polymorphism with the risk of RA in Hunan's Han Chinese population. A total of 112 patients with RA from Han Chinese population in Hunan were recruited, along with 129 healthy controls. TNF-α-308 (rs1800629)
Fabrícia Lima Fontes et al.
BMC medical genetics, 16, 70-70 (2015-09-01)
Bacterial meningitis (BM) is an infectious disease that results in high mortality and morbidity. Despite efficacious antibiotic therapy, neurological sequelae are often observed in patients after disease. Currently, the main challenge in BM treatment is to develop adjuvant therapies that
David J Konieczkowski et al.
Cancer discovery, 4(7), 816-827 (2014-04-29)
Most melanomas harbor oncogenic BRAF(V600) mutations, which constitutively activate the MAPK pathway. Although MAPK pathway inhibitors show clinical benefit in BRAF(V600)-mutant melanoma, it remains incompletely understood why 10% to 20% of patients fail to respond. Here, we show that RAF
Juan L García-Rodríguez et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1972-1983 (2013-12-18)
Sirtuin1 (SIRT1) regulates central metabolic functions such as lipogenesis, protein synthesis, gluconeogenesis, and bile acid (BA) homeostasis through deacetylation. Here we describe that SIRT1 tightly controls the regenerative response of the liver. We performed partial hepatectomy (PH) to transgenic mice