Principaux documents
SYNP191001
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Synthware P191001, Pasteur pipette
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P191001
Contenance du flacon
1 mL
Catégories apparentées
Description générale
Pipets, Single Volume, Class A, 1mL
Application
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.