Accéder au contenu
SYNF580020
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 110 mm
Synonyme(s) :
Synthware F580020, storage tube
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear glass , round bottom
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
clear glass , round bottom
sterility
non-sterile
feature
neck thread Internal
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F580020
O.D. × L
22 mm × 110 mm
capacity
20 mL
valve L
0-4 mm
General description
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-4mm, 22X110mm
Application
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.