SRP2101
Myc-associated factor X (MAX) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
MGC10775, MGC11225, MGC18164, MGC34679, bHLHd4, bHLHd5, bHLHd6, bHLHd7, bHLHd8
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~19.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
250 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MAX(4149)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable