SRP0179
Lysyl Oxidase-like 2 (LOXL2) FLAG-tag (Sf9-derived) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
LOR2, LOXL2, WS9-14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥65% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LOXL2(4017)
Description générale
Human LOXL2 (GenBank Accession No. NM_002318), amino acids 500-end, MW = 32kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable