Principaux documents
SML3909
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(Benzylamino)pyrimido[4,5-c]quinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Discovery of a Potent and Selective Naphthyridine-Based Chemical Probe for Casein Kinase 2
ACS Medicinal Chemistry Letters, 14(4), 432-441 (2023)