A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20ClN3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OCC)=O)O
InChI key
FNBUZGRPJLEIMO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4)
MSC-4381 is a cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4). MSC-4381 potently inhibit lactate efflux and intracellular lactate accumulation in MCT4-expressing cell lines.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable