Merck
Passer à
SML3385
Binimetinib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxamide, ARRY 162, ARRY 438162, ARRY-162, ARRY-438162, ARRY162, ARRY438162, MEK 162, MEK-162, MEK162
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15BrF2N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(C(F)=C(C2=C1)N=CN2C)NC3=C(C=C(C=C3)Br)F)NOCCO
InChI
1S/C17H15BrF2N4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26)
InChI key
ACWZRVQXLIRSDF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Binimetinib (MEK162, ARRY-162) is an orally active, potent, ATP-uncompetitive MEK1/2 inhibitor (IC50 = 12 nM) that inhibits multiple human tumor growth in xenograft mice in vivo regardless of Kras or Braf mutation (30 or 100 mg/kg/day, 100 mg/kg b.i.d.).
Orally active, potent, ATP-uncompetitive MEK1/2 inhibitor that inhibits multiple human tumor growth in vivo regardless of Kras or Braf mutation.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2689SML0766SML2050
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c