Merck
SML3359
TP-040
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-((1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC1)CCN1C2=CC=NC(NCC3=CN(C)C=N3)=N2
InChI
1S/C15H22N6/c1-12-4-7-21(8-5-12)14-3-6-16-15(19-14)17-9-13-10-20(2)11-18-13/h3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1-2H3,(H,16,17,19)
InChI key
PWKAYICUBVNJAZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA).
TP-040 is a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA). TP-040 increases the level of O-GlcNAcylated protein in cells.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c