SML3069
NVP-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[[5′-Chloro-2′-[[trans-4-[[(1R)-2-methoxy-1-methylethyl]amino]cyclohexyl]amino][2,4′-bipyridin]-6-yl]amino]methyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile, NVP2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](COC)N[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=NC(NCC4(CCOCC4)[N+]#[C-])=CC=C3)=C2)CC1
InChI
1S/C27H37ClN6O2/c1-19(17-35-3)32-20-7-9-21(10-8-20)33-26-15-22(23(28)16-30-26)24-5-4-6-25(34-24)31-18-27(29-2)11-13-36-14-12-27/h4-6,15-16,19-21,32H,7-14,17-18H2,1,3H3,(H,30,33)(H,31,34)/t19-,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
OPMDDHBKBFCAJY-NJDAHSKKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable