Merck
SML2928
Lumiracoxib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)amino]-5-methyl-benzeneacetic acid, 5-Methyl-2-(2′-chloro-6′-fluoroanilino)phenylacetic acid, CGS 35189, CGS-35189, CGS35189, COX 189, COX-189, COX189, LMX, Non-steroidal anti-inflammatory drug
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.72
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(F)=C1NC2=CC=C(C)C=C2CC(O)=O
InChI
1S/C15H13ClFNO2/c1-9-5-6-13(10(7-9)8-14(19)20)18-15-11(16)3-2-4-12(15)17/h2-7,18H,8H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lumiracoxib (COX189) is an orally active, potent and selective cyclooxygenase-2 inhibitor (Ki = 60 nM/COX-2 vs. 3.2 μM/COX-1) that inhibits COX-2-mediated PGE2 production in human whole blood (IC50 = 130 nM; stimulation = 50 μM A23187), but not COX-1-dependent TxB2 production (IC50 = 67 μM; stimulation = 10 μg/mL LPS). Lumiracoxib shows in vivo anti-inflammatory efficacy against carrageenan-induced paw oedema (ED30 = 0.35 mg/kg p.o.), CFA-induced hyperalgesia (ED30 = 5.1 mg/kg p.o.), as well as adjuvant-induced arthritis (ED50 = 3 mg/kg/day p.o.) in rats in vivo.
Orally active, potent and selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with anti-inflammatory efficacy in vivo.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c