Merck
SML2755
Netupitant
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-N,2-dimethyl-N-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-o-tolylpyridin-3-yl)propanamide, 2-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-N-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-o-tolylpyridin-3-yl]-N-methylisobutyramide, AGE 94200, AGE-94200, AGE94200, CID 6451149, CID-6451149, CID6451149, N,a,a-Trimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-3,5-bis(trifluoromethyl)benzeneacetamide, Ro 67-31898, Ro 67-31898/000
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H32F6N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C(=O)N(C)c2cnc(cc2c4c(cccc4)C)N3CCN(CC3)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
InChI key
WAXQNWCZJDTGBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally active, potent and selective neurokinin-1 (NK1) receptor (NK1R; Tachykinin receptor 1) antagonist with antiemetic efficacy in vivo.
Netupitant is a brain-penetrant, orally active, potent and selective neurokinin-1 (NK1) receptor (NK1R; Tachykinin receptor 1) antagonist (Ca+2 mobilization IC50 = 11.2 nM/hNK1 vs. >1 μM/rNK1 & hNK2/3; hNK1/2/3 Ki = 0.95 nM/1.6 μM/1.6 μM) that effectively blocks agonist GR73632-induced foot tapping in gerbils (ID50 = 0.5 mg/kg po 2h prior to 3 pmol/5 μL GR73632/gerbil icv). In addition to antiemetic efficacy against substance P-associated vomiting reflexes, netupitant is also reported to enhance the analgesic effects of electroacupuncture (EA) among humanized mice with sickle cell disease in response to pain in vivo (10 mg/kg/day, i.p.).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable