SML2619
THZ531
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-N-[4-[[(3R)-3-[[5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (R,E)-N-(4-(3-((5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)piperidine-1-carbonyl)phenyl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, THZ 531, THZ-5-31-1, THZ-531
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C/C=C/C(NC1=CC=C(C=C1)C(N2CCC[C@H](C2)NC3=NC(C4=CNC5=C4C=CC=C5)=C(C=N3)Cl)=O)=O)C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable