SML1837
K-604
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-[2-(Benzimidazol-2-ylthio)ethyl]piperazin-1yl]-N-[2,4-bis(methylthio)-6-methyl-3-pyridyl]acetamide dihydrochloride, 4-[2-(1H-Benzimidazol-2-ylthio)ethyl]-N-[6-methyl-2,4-bis(methylthio)-3-pyridinyl]-1-piperazineacetamide dihydrochloride, K604
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=C(SC)C=C(C)N=C1SC)CN2CCN(CCSC3=NC4=CC=CC=C4N3)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Clé InChI
DEKWEGUBUYKTAV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable