Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20N2O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.78
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Propacetamol hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI key
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility.
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description Umicore | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable