Key Documents
SML1613
Sigma-Aldrich
CC-401 dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[5-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)-1H-indazol-3-yl]-3-(2-piperidinoethoxy)benzene dihydrochloride, 3-(3-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-1H-indazole dihydrochloride, 3-[3-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]phenyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)-1H-iIndazole dihydrochloride, CC 401, CC401, CID 10430360
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24N6O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]Cl.C1(C2=NC=NN2)=CC3=C(NN=C3C4=CC=CC(OCCN5CCCCC5)=C4)C=C1
InChI
1S/C22H24N6O.ClH/c1-2-9-28(10-3-1)11-12-29-18-6-4-5-16(13-18)21-19-14-17(22-23-15-24-27-22)7-8-20(19)25-26-21;/h4-8,13-15H,1-3,9-12H2,(H,25,26)(H,23,24,27);1H
Clé InChI
OIBVXKYKWOUGAO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CC-401 is a cell penetrant, potent and selective c-Jun N terminal kinase (JNK) inhibitor that blocks JNK signaling in the rat obstructed kidney and inhibits renal fibrosis in the unilateral ureteral obstruction model. CC-401 in combination with chemotherapy exhibits synergism in colon cancer cell lines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable