Key Documents
SML1214
Sigma-Aldrich
CZC24832
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(2-Amino-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-8-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-pyridinesulfonamide, CZC-24832
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H17FN6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC1=CC(C2=CN=CC(S(NC(C)(C)C)(=O)=O)=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
InChI
1S/C15H17FN6O2S/c1-15(2,3)21-25(23,24)11-4-9(6-18-7-11)10-5-12(16)13-19-14(17)20-22(13)8-10/h4-8,21H,1-3H3,(H2,17,20)
Clé InChI
RXRZPHQBTHQXSV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) with Kd app of 19 nM. CZC24832 is said to be the first selective PI3Kγ inhibitor with efficacy in in vitro and in vivo models of inflammation. CZC24832 strongly inhibited T-cell interleukin 17A (IL-17A) production by inhibiting expression of retinoic acid receptor–related orphan receptor γt (RORγt), a transcription factor that drives TH17 differentiation, showing a new role for PI3Kγ.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable