Key Documents
SML0849
Sigma-Aldrich
GKA50
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-[[3-[(1S)-2-Methoxy-1-methylethoxy]-5-[(1S)-1-methyl-2-phenylethoxy]benzoyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.51
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H28N2O6/c1-17(11-19-7-5-4-6-8-19)33-22-12-21(13-23(14-22)34-18(2)16-32-3)25(29)28-24-10-9-20(15-27-24)26(30)31/h4-10,12-15,17-18H,11,16H2,1-3H3,(H,30,31)(H,27,28,29)/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
OCBMECSFDVUYQN-ROUUACIJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GKA50 is a specific activator of glucokinase (EC50 = 0.03 μM). In mouse MIN6 insulin-secreting cells and rat pancreatic islet cells, GKA50 elicits a leftward shift in response to sub-maximal glucose concentrations as measured by insulin secretion and elevation of intracellular calcium levels.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable