SML0234
Mitiglinide calcium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(aS,3aR,7aS)-Octahydro-g-oxo-a-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid calcium salt, KAD 1229, Mitiglinide hemicalcium salt, S 21403, [2(S)-cis]-Octahydro-g-oxo-a-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid calclium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +5 to +9° (c=1, MeOH)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](CC(=O)N2C[C@H]3CCCC[C@H]3C2)Cc4ccccc4)N5C[C@H]6CCCC[C@H]6C5
InChI
1S/2C19H25NO3.Ca/c2*21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;/h2*1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);/q;;+2/p-2/t2*15-,16+,17-;/m00./s1
Clé InChI
PMRVFZXOCRHXFE-FMEJWYFOSA-L
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.