A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
209-352-1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(OC1=CC(C)=C(OC(C)=O)C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
InChI key
RYWSYCQQUDFMAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Vitamin K4 (VK4), also referred to as 2-methyl-1,4-naphthalenediyldiacetate, is a synthetic hydrophilic form of vitamin K that belongs to menadione family. It is a diacetate form of VK3.
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable