Merck
SMB00568
Carviolin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
1,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-8-methoxy-, 9,10-Anthracenedione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1C2=O)O)O)C3=C2C=C(C=C3OC)CO
InChI
1S/C16H12O6/c1-22-12-3-7(6-17)2-9-14(12)16(21)13-10(15(9)20)4-8(18)5-11(13)19/h2-5,17-19H,6H2,1H3
InChI key
XNMZBRJAWRIJII-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Biochem/physiol Actions
Antibacterial activity and cytotoxicity
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable