Key Documents
SMB00548
Sigma-Aldrich
3-(1,1-Dimethylallyl)-8-hydroxy-7-methoxycoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
7-hydroxy-8-methoxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl)chromen-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
Clé InChI
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable