Principaux documents
SMB00529
Sigma-Aldrich
Bilobol
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
5-(8-pentadecenyl)-1,3-benzenediol, 5-[(Z)-pentadec-8-enyl]benzene-1,3-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
Clé InChI
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable