Key Documents
SMB00187
Sigma-Aldrich
Isodeoxyelephantopin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.36
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)O[C@H]1CC2=CC(C\C(C)=C\[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]13)OC2=O
InChI
1S/C19H20O6/c1-9(2)17(20)24-15-8-12-7-13(23-19(12)22)5-10(3)6-14-16(15)11(4)18(21)25-14/h6-7,13-16H,1,4-5,8H2,2-3H3/b10-6+/t13?,14-,15+,16-/m1/s1
Clé InChI
JMUOPRSXUVOHFE-FZAAMHSTSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable