Key Documents
SMB00155
Sigma-Aldrich
Asparanin B
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H74O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
887.06
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O
InChI
1S/C45H74O17/c1-19-8-13-45(55-18-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-41-36(53)34(51)32(49)28(16-46)58-41)37(54)38(29(17-47)59-42)60-40-35(52)33(50)31(48)21(3)56-40/h19-42,46-54H,6-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38+,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+/m0/s1
Clé InChI
BCUDKRWNGQAFLF-PJFZGHSASA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable