Key Documents
SMB00135
Sigma-Aldrich
Candidone
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1C\C=C(\C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24O4/c1-14(2)10-11-16-19(24-3)13-20(25-4)21-17(23)12-18(26-22(16)21)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,13,18H,11-12H2,1-4H3/t18-/m0/s1
Clé InChI
JYESOAFLKFHYHP-SFHVURJKSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable