A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106609
Technique(s):
capture ELISA: 106 VP/mL using p24
General description
Notre offre complète de produits de type shARN comprend plus de 150 000 constructions de shARN préclonées ciblant plus de 15 000 gènes humains et plus de 15 000 gènes de souris. La banque est classée de plusieurs façons : par groupes de familles géniques (collections de gènes associées à des classes fonctionnelles spécifiques telles que les kinases et les canaux ioniques) ; par groupes de gènes ciblés (groupes de clones de shARN ciblant votre gène de prédilection) ; et par clones de shARN individuels. Nos plateformes de fabrication de shARN et de lentivirus possèdent des laboratoires dédiés, équipés de systèmes de gestion de l'information du laboratoire (LIMS) et de robots de manipulation des liquides à la pointe de la technologie, garantissant les services et la qualité supérieure dont vous avez besoin pour vos activités de recherche sur l'ARNi.
Les particules lentivirales conviennent parfaitement à la transduction d'une multitude de lignées cellulaires. Le pseudotypage des particules lentivirales MISSION® avec le virus de la stomatite vésiculeuse G (VSV-G) permet de pénétrer dans un grand nombre de cellules. De plus, les particules lentivirales intègrent le shARN de manière stable dans le génome des lignées cellulaires, qu'elles soient ou non en division. L'équipe de bioproduction MISSION® fabrique régulièrement des lentivirus de grande qualité : nos clients peuvent ainsi se concentrer directement sur leur expérience d'interférence à ARN sans perdre un temps précieux à la production fastidieuse de lentivirus. Notre titre minimal est de 106 particules virales (PV)/ml. Contrairement aux infections par adénovirus qui nécessitent des excès importants, la transduction lentivirale est suffisamment efficace pour induire une multiplicité d'infection (MOI) de 1.
Application
Other Notes
Pour consulter les protocoles et les données relatives aux différentes applications, rendez-vous sur sigma.com/shrna.
Legal Information
L'utilisation de ce produit est soumise à l'octroi d'un ou plusieurs contrats de licence.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under shARN MISSION®
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c