A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C59H89N17O14
Poids moléculaire :
1260.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Bradykinin Ile-Ser, T-Kinin,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Bradykinin, a nonapeptide, is a potent endothelium-dependent vasodilator that operates via bradykinin receptors B1 and B2. Bradykinin Ile-Ser (T-Kinin) has a biological profile similar but not identical to bradykinin which is more resistant to degradation by kininase angiotensin converting enzyme (ACE). Bradykinin Ile-Ser is used to differentiate bradykinin receptor specificity and function.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c