SCJ4600037
CF™ 633 hydrazide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
~835 g/mol
Solubilité
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
100000 at 630 nm
Rapport des absorbances
A280/630 nm 0.48
Fluorescence
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable