Principaux documents
SAB5702058
Sigma-Aldrich
Anti-Involucrin Antibody, clone 8H7B3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
IVL
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8H7B3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
90 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.30 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KAENPEQQLKQEKTQRDQQLNKQLEEEKKLLDQQLDQELVKRDEQLGMKKEQLLELPEQQEGHLKHLEQQEGQLKHPEQQEGQLELPEQQEGQLELPEQQE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IVL(3713)
Description générale
Involucrin, a component of the keratinocyte crosslinked envelope, is found in the cytoplasm and crosslinked to membrane proteins by transglutaminase. This gene is mapped to 1q21, among calpactin I light chain, trichohyalin, profillaggrin, loricrin, and calcyclin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Involucrin (P07476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1