SAB5600164
Anti-Mouse IgG2b-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM108, purified immunoglobulin
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RM108, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable